Hydroxyzine dihydrochloride
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hydroxyzine hydrochloride
468440010 468440050
468440010.EA 42 EUR InStock
468440010. 468440050.
Hydroxyzine dihydrochloride
Hydroxyzine dihydrochloride
Formule: C₂₁H₂₇ClN₂O₂·2HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058200
Numéro CAS: 2192-20-3
EINECS: 218-586-3
Merck Index: 13,04875
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)
Loss on drying ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité