Nafamostat mesylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
468450010 468452500
468450010.EA 662 EUR InStock
468450010. 468452500.
Nafamostat mesylate
Nafamostat mesylate
Formule: C₁₉H₁₇N₅O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00941430
Numéro CAS: 82956-11-4
Merck Index: 13,06376
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité