N,N-Diethylbenzylamine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
468460250 468461000
468460250.EA 53.6 EUR InStock
468460250. 468461000.
N,N-Diethylbenzylamine
N,N-Diethylbenzylamine
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Densité: 0.89
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00026731
Numéro CAS: 772-54-3
EINECS: 212-251-5
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.4960 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité