Nizatidine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N'-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine, N-(2-(((2-((Dimethylamino)methyl)thiazol-4-yl)methyl)thio)ethyl)-N-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine
468470050 468470250
468470050.EA 86.7 EUR InStock
468470050. 468470250.
Nizatidine
Nizatidine
Formule: C₁₂H₂₁N₅O₂S₂
MW: 331,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865660
Numéro CAS: 76963-41-2
Merck Index: 13,06694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 130°C to 134°C
Loss on drying ≤5 % (1 g, 105°C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité