Perphenazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[3-(2-Chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine
468490010 468490050 468490250
468490010.EA 42.9 EUR InStock
468490010. 468490050. 468490250.
Perphenazine
Perphenazine
Formule: C₂₁H₂₆ClN₃OS
MW: 403,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056798
Numéro CAS: 58-39-9
EINECS: 200-381-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to orange to green powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 65°C, 4 h) (vacuum)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité