Elvitegravir
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: EVG, JTK-303/GS-9137, (S)-6-(3-Chloro-2-fluorobenzyl)-1-(1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl)-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid, 6-[(3-chloro-2-fluorophenyl)methyl]-1-[(2S)-1-hydroxy-3-methylbutan-2-yl]-7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
468510010 468512500
468510010.EA 1040 EUR InStock
468510010. 468512500.
Elvitegravir
Elvitegravir
Formule: C₂₃H₂₃ClFNO₅
MW: 447,88 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11846135
Numéro CAS: 697761-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité