Tetrakis(dimethylamino)diboron
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrakis(dimethylamino)diborane
468540050 468540250 468541000
468540050.EA 86.9 EUR InStock
468540050. 468540250. 468541000.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Tetrakis(dimethylamino)diboron
Formule: C₈H₂₄B₂N₄
MW: 197,93 g/mol
Point d'ébullition: 55…57°C (2.5mmHg)
Densité: 0.926
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048012
Numéro CAS: 1630-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Refractive index 1.4680 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité