Tranilast
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-[[3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino]benzoic Acid, 2-(3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylamido)benzoic acid, N-(3,4-Dimethoxycinnamoyl)anthranilic Acid
468610010 468610050
468610010.EA 67.8 EUR InStock
468610010. 468610050.
Tranilast
Tranilast
Formule: C₁₈H₁₇NO₅
MW: 327,34 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864787
Numéro CAS: 53902-12-8
Merck Index: 13,09646
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 207°C to 210°C
Titration with TBAH 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité