1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Guanethidine sulphate
468620010 468622500
468620010.EA 255 EUR InStock
468620010. 468622500.
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
1-(2-(Azocan-1-yl)ethyl)guanidine sulphate
Formule: C₁₀H₂₄N₄O₄S
MW: 296,39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035403
Numéro CAS: 645-43-2
EINECS: 211-442-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité