Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Guanine 9-β-D-Arabinofuranoside, Araguanosine, Ara-G
468631000 468635000
468631000.EA 207 EUR InStock
468631000. 468635000.
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Arabinofuranosyl-guanine hydrate
Formule: C₁₀H₁₃N₅O₅
MW: 283,24 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00065486
Numéro CAS: 38819-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤7 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité