Biapenem
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (4R,5S,6S)-3-((6,7-Dihydro-5H-pyrazolo[1,2-a][1,2,4]triazol-4-ium-6-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
468660010 468662500
468660010.EA 1110 EUR InStock
468660010. 468662500.
Biapenem
Biapenem
Formule: C₁₅H₁₈N₄O₄S
MW: 350,39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864863
Numéro CAS: 120410-24-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20°C, 589 nm) (0.5% in water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité