Cefuroxime axetil
Fournisseur: Thermo Scientific
468670010 468672500
468670010.EA 158 EUR InStock
468670010. 468672500.
Cefuroxime axetil
Cefuroxime axetil
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 % (sum of diastereoisomers)
Water ≤1.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité