4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
468700010 468700050
468700010.EA 99 EUR InStock
468700010. 468700050.
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
4-Amino-7-bromo-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Formule: C₆H₅BrN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09033848
Numéro CAS: 937046-98-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96 to 104 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité