Etravirine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
468721000 468725000
468721000.EA 108 EUR InStock
468721000. 468725000.
Etravirine
Etravirine
Formule: C₂₀H₁₅BrN₆O
MW: 435,29 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09837879
Numéro CAS: 269055-15-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité