Atovaquone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
468760010 468762500
468760010.EA 197 EUR InStock
468760010. 468762500.
Atovaquone 98%
Atovaquone
Formule: C₂₂H₁₉ClO₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00889188
Numéro CAS: 95233-18-4
EINECS: 200-209-9
Merck Index: 13,00471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to dark yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 221°C to 225°C
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité