Salicylate de 2-éthylhexyle
Fournisseur: Thermo Scientific
468830250 468831000
468830250.EA 27.3 EUR InStock
468830250. 468831000.
Salicylate de 2-éthylhexyle
Salicylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₅H₂₂O₃
Point d'ébullition: 190°C (21mmHg)
Densité: 1.02
Point d'éclair: 162°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053300
Numéro CAS: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance clear colorless to light yellow liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Refractive index 1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité