Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cabazitaxel 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

468891000 468895000
468891000.EA 201 EUR InStock
468891000. 468895000.
Cabazitaxel 98%
Cabazitaxel


Formule: C₄₅H₅₇NO₁₄
MW: 835,9 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18827611
Numéro CAS: 183133-96-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 170°C to 180°C
Loss on drying ≤4 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité