Cabozantinib S-malate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)phenyl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropane-1,1-dicarboxamide (S)-2-hydroxysuccinate
468900010 468902500
468900010.EA 690 EUR InStock
468900010. 468902500.
Cabozantinib S-malate 99%
Cabozantinib S-malate
Formule: C₃₂H₃₀FN₃O₁₀
MW: 635,59 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20923480
Numéro CAS: 1140909-48-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Melting point 166°C to 172°C
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité