Canertinib dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-6-quinazolinyl]-2-propenamide dihydrochloride, CI-1033, PD-183805
468930010 468932500
468930010.EA 1520 EUR InStock
468930010. 468932500.
Canertinib dihydrochloride 98%
Canertinib dihydrochloride
Formule: C₂₄H₂₅ClFN₅O₃·2HCl
MW: 558,86 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09954112
Numéro CAS: 289499-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité