(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
469010010 469010050
469010010.EA 98.1 EUR InStock
469010010. 469010050.
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride 98%
(S)-2-Ethylbutyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Formule: C₉H₂₀ClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32660031
Numéro CAS: 946511-97-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Melting point 75°C to 80°C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité