Secnidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Methyl-5-nitroimidazol-1-yl)-2-propanol, 1-(2-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)propan-2-ol
469030010 469030050
469030010.EA 23.6 EUR InStock
469030010. 469030050.
Secnidazole 98%
Secnidazole
Formule: C₇H₁₁N₃O₃
MW: 185,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00864656
Numéro CAS: 3366-95-8
EINECS: 222-134-0
Merck Index: 13,08494
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 70°C to 76°C
Water ≤6 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité