4-Bromoisatin
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromoindoline-2,3-dione
469060010 469060050 469060250
469060010.EA 26.5 EUR InStock
469060010. 469060050. 469060250.
4-Bromoisatin
4-Bromoisatin
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,0269 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03618555
Numéro CAS: 20780-72-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité