4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Iniparib
469161000 469165000
469161000.EA 58.7 EUR InStock
469161000. 469165000.
4-Iodo-3-nitrobenzamide 98%
4-Iodo-3-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅IN₂O₃
MW: 292,0307 g/mol
Point d'ébullition: 344.7°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11110639
Numéro CAS: 160003-66-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Loss on drying ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité