Ketorolac tromethamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ketorolac tris salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate, Ketorolac tromethamine salt
469170010 469170050
469170010.EA 75.5 EUR InStock
469170010. 469170050.
Ketorolac tromethamine 98%
Ketorolac tromethamine
Formule: C₁₅H₁₃NO₃·C₄H₁₁NO₃
MW: 376,4037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00887595
Numéro CAS: 74103-07-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05324
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité