Sertaconazole nitrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
469250010 469252500
469250010.EA 131 EUR InStock
469250010. 469252500.
Sertaconazole nitrate 98%
Sertaconazole nitrate
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 156°C to 165°C
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité