2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469290250 469291000
469290250.EA 45.5 EUR InStock
469290250. 469291000.
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol 90%
2,4,6-Tris(diméthylaminométhyl)phénol
Formule: C₁₅H₂₇N₃O
Point d'ébullition: 130…135°C
Densité: 0.969
Point d'éclair: 149°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008330
Numéro CAS: 90-72-2
EINECS: 202-013-9
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to yellow viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Refractive index 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 94 to 106 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité