Heptadécanoate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Heptadecanoic acid methyll ester, Methyl Margarate, Margaric acid methyll ester
469300010 469300050
469300010.EA 49.1 EUR InStock
469300010. 469300050.
Heptadécanoate de méthyle 99%
Heptadécanoate de méthyle
Formule: C₁₈H₃₆O₂
MW: 284,48 g/mol
Point d'ébullition: 152…153°C
Point d'éclair: >110°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009001
Numéro CAS: 1731-92-6
EINECS: 217-055-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow or colorless powder or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité