6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridine
469310010 469310050
469310010.EA 52.4 EUR InStock
469310010. 469310050.
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl 98%
6,6'-Dimethyl-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184,2371 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059776
Numéro CAS: 4411-80-7
EINECS: 224-566-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 86°C to 96°C
Water ≤1 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité