Ledipasvir acetone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
469361000 469365000
469361000.EA 76.7 EUR InStock
469361000. 469365000.
Ledipasvir acetone 98%
Ledipasvir acetone
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité