4-Chloroquinazoline 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
469400010 469400050
469400010.EA 33.5 EUR InStock
469400010. 469400050.
4-Chloroquinazoline 95%
4-Chloroquinazoline
Formule: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00228682
Numéro CAS: 5190-68-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light brown powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 100°C to 105°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité