9-Phénylacridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469430010 469430050 469430250
469430010.EA 32.3 EUR InStock
469430010. 469430050. 469430250.
9-Phénylacridine 98%
9-Phénylacridine
Formule: C₁₉H₁₃N
Point d'ébullition: 411°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092562
Numéro CAS: 602-56-2
EINECS: 210-020-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance light yellow to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 183°C to 187°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité