Probucol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4,4'-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulphanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
469490050 469490250
469490050.EA 44.1 EUR InStock
469490050. 469490250.
Probucol 98%
Probucol
Formule: C₃₁H₄₈O₂S₂
MW: 516,84 g/mol
Point d'ébullition: 547°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079281
Numéro CAS: 23288-49-5
EINECS: 245-560-9
Merck Index: 13,07844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 125°C to 128°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité