2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
469560010 469560050
469560010.EA 59.8 EUR InStock
469560010. 469560050.
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033534
Numéro CAS: 25700-11-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Melting point 35°C to 45°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité