4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469570010 469570050
469570010.EA 55.1 EUR InStock
469570010. 469570050.
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 95%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03444554
Numéro CAS: 54699-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to light brown crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité