Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Morpholineacetic acid
469580010 469580050
469580010.EA 33 EUR InStock
469580010. 469580050.
Morpholin-4-ylacetic acid 95%
Morpholin-4-ylacetic acid
Formule: C₆H₁₁NO₃
MW: 145,160 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00504633
Numéro CAS: 3235-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance almost white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Melting point 160°C to 165°C
Titration with NaOH ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité