Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Piperidineacetic Acid
469600010 469600050
469600010.EA 97.9 EUR InStock
469600010. 469600050.
Piperidin-1-ylacetic acid 95%
Piperidin-1-ylacetic acid
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461042
Numéro CAS: 3235-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
Melting point 210°C to 216°C
Water ≤2 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité