3-Pyridineacetic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Pyridin-3-yl)acetic acid
469620010 469620050
469620010.EA 36.2 EUR InStock
469620010. 469620050.
3-Pyridineacetic acid 95%
3-Pyridineacetic acid
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066302
Numéro CAS: 501-81-5
EINECS: 207-928-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Melting point 143°C to 148°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité