4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469710010 469710050
469710010.EA 102 EUR InStock
469710010. 469710050.
4-(Dimethylamino)butanoic acid 95%
4-(Dimethylamino)butanoic acid
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044628
Numéro CAS: 693-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white solid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94 to 106 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité