Hydrogénofumarate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (E)-4-methoxy-4-oxobut-2-enoic acid, Monomethyl Fumarate, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl Hydrogen Fumarate
469750050 469750250
469750050.EA 49.4 EUR InStock
469750050. 469750250.
Hydrogénofumarate de méthyle 97%
Hydrogénofumarate de méthyle
Formule: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063174
Numéro CAS: 2756-87-8
EINECS: 220-412-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder oe crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Melting point 145°C to 150°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité