Sulphadimethoxine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-N-(2,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulphonamide
469760050 469760250 469761000
469760050.EA 28.4 EUR InStock
469760050. 469760250. 469761000.
Sulphadimethoxine 98%
Sulphadimethoxine
Formule: C₁₂H₁₄N₄O₄S
MW: 310,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00057345
Numéro CAS: 122-11-2
EINECS: 204-523-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to cream crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 195°C to 203°C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité