7,4'-Dihydroxyflavanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-7-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, Liquiritigenin, 4',7-Dihydroxyflavanone
469810010 469812500
469810010.EA 567 EUR InStock
469810010. 469812500.
7,4'-Dihydroxyflavanone 97%
7,4'-Dihydroxyflavanone
Formule: C₁₅H₁₂O₄
MW: 256,26 g/mol
Point d'ébullition: 530°C (760mmHg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00287289
Numéro CAS: 578-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light beige powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Water ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité