Prulifloxacin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-1-methyl-7-(4-((5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl)piperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydro-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid
469840010 469840050
469840010.EA 62.5 EUR InStock
469840010. 469840050.
Prulifloxacin 97%
Prulifloxacin
Formule: C₂₁H₂₀FN₃O₆S
MW: 461,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864847
Numéro CAS: 123447-62-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow to light orange to green powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité