Etretinate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl all-trans-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoate, all-trans-9-(4-Methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)-3,7-dimethyl-2,4,6,8-nonatetraenoic acid Ethyl ester, Acitretin ethyl ester
469960010 469962500
469960010.EA 296 EUR InStock
469960010. 469962500.
Etretinate 98%
Etretinate
Formule: C₂₃H₃₀O₃
MW: 354,49 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866624
Numéro CAS: 54350-48-0
EINECS: 259-119-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03922
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to green crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 103°C to 107°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité