5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
469970010 469972500
469970010.EA 465 EUR InStock
469970010. 469972500.
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid 98%
5-Nitro-2-(3-phenylpropylamino)benzoic acid
Formule: C₁₆H₁₆N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00153851
Numéro CAS: 107254-86-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité