Tetrabenazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
469990010 469992500
469990010.EA 266 EUR InStock
469990010. 469992500.
Tetrabenazine 98%
Tetrabenazine
Formule: C₁₉H₂₇NO₃
MW: 317,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08461052
Numéro CAS: 58-46-8
EINECS: 200-383-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light yellow to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 124°C to 130°C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité