Tizanidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine hydrochloride, Tizanidine HCl, 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole Hydrochloride
470000050 470000250
470000050.EA 62.7 EUR InStock
470000050. 470000250.
Tizanidine hydrochloride 98%
Tizanidine hydrochloride
Formule: C₉H₈ClN₅S
MW: 290,17 g/mol
Point d'ébullition: 391.2°C (760mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798231
Numéro CAS: 64461-82-1
Merck Index: 13,09561
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité