Mecamylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Methylamino)isocamphane hydrochloride
470010010 470012500
470010010.EA 728 EUR InStock
470010010. 470012500.
Mecamylamine hydrochloride 98%
Mecamylamine hydrochloride
Formule: C₁₁H₂₂ClN
MW: 203,754 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151462
Numéro CAS: 826-39-1
EINECS: 212-555-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 % (105°C, 1 Hr, 5 mm Hg)
Titration Argentometric 17.0 to 17.8 % (Cl)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité