Rabeprazole sodium salt 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Sodium 2-(((4-(3-methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methyl)sulphinyl)benzo[d]imidazol-1-ide
470020010 470020050
470020010.EA 196 EUR InStock
470020010. 470020050.
Rabeprazole sodium salt 98%
Rabeprazole sodium salt
Formule: C₁₈H₂₁N₃O₃S
MW: 381,43 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02092688
Numéro CAS: 117976-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to yellow to beige powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Melting point 145°C to 155°C
Water ≤10 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité