Propiconazole mélange d'isomères 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
470060010 470062500
470060010.EA 159 EUR InStock
470060010. 470062500.
Propiconazole mélange d'isomères 95%
Propiconazole
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to yellow to light brown clear liquid or viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 % (mixture of isomers)
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité