Varenicline tartrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Chantix, 7,8,9,10-Tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
470080010 470082500
470080010.EA 246 EUR InStock
470080010. 470082500.
Varenicline tartrate 98%
Varenicline tartrate
Formule: C₁₃H₁₃N₃·C₄H₆O₆
MW: 361,4 g/mol
Point d'ébullition: 400.6°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460603
Numéro CAS: 375815-87-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to light orange to beige crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Water ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité